2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS7182G5EA 0 CHF
ACTIAS7182G5
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Boiling Pt: 146…147 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –1 °C
Density: 1.411 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042224
CAS Number: 81565-18-6
UN: 1992
ADR: 3,III