2-Bromo-5-nitrothiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50072G5EA
0
CHF
ACTIAS50072G25
ACTIAS50072G5
2-Bromo-5-nitrothiazole
2-Bromo-5-nitrothiazole
Formula:
C₃HBrN₂O₂S MW: 209.02 g/mol Melting Pt: 93 °C Density: 2,295 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005317 CAS Number: 3034-48-8 EINECS: 221-226-8 |