2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS4052G5EA
0
CHF
ACTIAS4052G25
ACTIAS4052G5
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₃BrF₃N MW: 226 g/mol |
MDL Number:
MFCD00153086 CAS Number: 50488-42-1 |