2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31127G5EA
0
CHF
ACTIAS31127G5
ACTIAS31127G1
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₈H₄BrF₃O |
MDL Number:
MFCD04973760 CAS Number: 102684-91-3 |