2-Bromoisonicotinonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33596G5EA
0
CHF
ACTIAS33596G5
ACTIAS33596G10
ACTIAS33596G1
2-Bromoisonicotinonitrile
2-Bromoisonicotinonitrile
Formula:
C₆H₃BrN₂ |
MDL Number:
MFCD07367879 CAS Number: 10386-27-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |