2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS7124G5EA
0
CHF
ACTIAS7124G25
ACTIAS7124G5
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₃BrF₃N MW: 226 g/mol |
MDL Number:
MFCD00153084 CAS Number: 175205-82-0 |