2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31472G100EA
0
CHF
ACTIAS31472G100
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Formula:
C₈H₈N₂OS MW: 180.23 g/mol Boiling Pt: 348 °C (1013 hPa) Melting Pt: 160 °C |
MDL Number:
MFCD00005787 CAS Number: 1747-60-0 EINECS: 217-130-0 |