2-Amino-6-bromobenzothiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31549G1EA
0
CHF
ACTIAS31549G1
ACTIAS31549G5
2-Amino-6-bromobenzothiazole
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formula:
C₇H₅BrN₂S MW: 229.1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00152229 CAS Number: 15864-32-1 |