2-Amino-5-phenylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35338G5EA
0
CHF
ACTIAS35338G5
ACTIAS35338G1
ACTIAS35338G10
2-Amino-5-phenylpyridine
2-Amino-5-phenylpyridine
Formula:
C₁₁H₁₀N₂ |
MDL Number:
MFCD01692452 CAS Number: 33421-40-8 |