2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridylamine
, 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-amine
ACTIAS4020G100EA
0
CHF
ACTIAS4020G25
ACTIAS4020G100
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₅F₃N₂ MW: 162.11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042164 CAS Number: 74784-70-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |