2-Aminoisonicotinonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS4042G1EA
0
CHF
ACTIAS4042G1
ACTIAS4042G25
ACTIAS4042G5
2-Aminoisonicotinonitrile
2-Aminoisonicotinonitrile
Formula:
C₆H₅N₃ MW: 119.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD03791310 CAS Number: 42182-27-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |