2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS1408G100EA 107 CHF
ACTIAS1408G25 ACTIAS1408G100
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.16 g/mol
Boiling Pt: 276 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 97 °C
Density: 1,429 g/cm³ (–153 °C)
MDL Number: MFCD00038832
CAS Number: 36315-01-2
EINECS: 252-969-6