2,7-Dibromonaphthalene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31988G5EA
0
CHF
ACTIAS31988G1
ACTIAS31988G5
2,7-Dibromonaphthalene
2,7-Dibromonaphthalene
Formula:
C₁₀H₆Br₂ MW: 285.97 g/mol |
MDL Number:
MFCD00238580 CAS Number: 58556-75-5 |