2,6-Dichlorobenzothiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33304G1EA
0
CHF
ACTIAS33304G1
ACTIAS33304G5
2,6-Dichlorobenzothiazole
2,6-Dichlorobenzothiazole
Formula:
C₇H₃Cl₂NS MW: 204.08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00044101 CAS Number: 3622-23-9 EINECS: 222-819-4 |