2,5-Dibromothiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50264G5EA
0
CHF
ACTIAS50264G100
ACTIAS50264G5
ACTIAS50264G1
2,5-Dibromothiazole
2,5-Dibromothiazole
Formula:
C₃HBr₂NS MW: 242.92 g/mol |
MDL Number:
MFCD00016891 CAS Number: 4175-78-4 |