2,5-Dibromobenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31352G1EA
0
CHF
ACTIAS31352G1
ACTIAS31352G5
2,5-Dibromobenzaldehyde
2,5-Dibromobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄Br₂O MW: 263.92 g/mol |
MDL Number:
MFCD00462864 CAS Number: 74553-29-0 |