1,3-Dimethyluracil
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2,4-Dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidin
ACTIAS21015G100EA
100
CHF
ACTIAS21015G100
ACTIAS21015G25
1,3-Dimethyluracil
1,3-Dimethyluracil
Formel:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00038065 CAS-Nummer: 874-14-6 EINECS: 212-856-4 |