1-Methyl-3-phenylpiperazine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Danger
Synonyms: MEFPIP
ACTIAS25356G25EA 0 CHF
ACTIAS25356G25 ACTIAS25356G5 ACTIAS25356G100
1-Methyl-3-phenylpiperazine
1-Methyl-3-phenylpiperazine
Formula: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176.26 g/mol
MDL Number: MFCD03411603
CAS Number: 5271-27-2
EINECS: 431-180-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III