3-Fluoro-N-methylaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35439G5EA
0
CHF
ACTIAS35439G5
ACTIAS35439G1
3-Fluoro-N-methylaniline
3-Fluoro-N-methylaniline
Formula:
C₇H₈FN MW: 125.15 g/mol |
MDL Number:
MFCD02683095 CAS Number: 1978-37-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |