5-Fluoro-o-toluonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24178G100EA
289
CHF
ACTIAS24178G100
5-Fluoro-o-toluonitrile
5-Fluoro-o-toluonitrile
Formula:
C₈H₆FN MW: 135.14 g/mol Boiling Pt: 226 °C (1013 hPa) Melting Pt: 42…46 °C |
MDL Number:
MFCD00042295 CAS Number: 77532-79-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |