3-Fluoro-o-toluonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34970G10EA
0
CHF
ACTIAS34970G10
ACTIAS34970G5
ACTIAS34970G1
3-Fluoro-o-toluonitrile
3-Fluoro-o-toluonitrile
Formula:
C₈H₆FN MW: 135.14 g/mol |
MDL Number:
MFCD03788541 CAS Number: 185147-06-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |