2-Fluoro-p-toluonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32490G1EA
0
CHF
ACTIAS32490G1
ACTIAS32490G10
ACTIAS32490G5
2-Fluoro-p-toluonitrile
2-Fluoro-p-toluonitrile
Formula:
C₈H₆FN MW: 135.14 g/mol |
MDL Number:
MFCD03094311 CAS Number: 85070-67-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |