3-Chlorbenzoylacetonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-(3-Chlorphenyl)-3-oxopropionsäurenitril
, 3-(3-Chlorphenyl)-3-ketopropionsäurenitril
ACTIAS34862G5EA
0
CHF
ACTIAS34862G5
ACTIAS34862G1
ACTIAS34862G10
3-Chlorbenzoylacetonitril
3-Chlorbenzoylacetonitril
Formel:
C₉H₆ClNO MW: 179,61 g/mol |
MDL Number:
MFCD00067891 CAS-Nummer: 21667-62-9 |