3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24814G25EA
0
CHF
ACTIAS24814G25
ACTIAS24814G100
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₃ClF₄ MW: 198.55 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042207 CAS Number: 78068-85-6 |