2-(2-Chlorophenyl)ethanol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21644G25EA 146 CHF
ACTIAS21644G25 ACTIAS21644G5
2-(2-Chlorophenyl)ethanol
2-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
MDL Number: MFCD00002888
CAS Number: 19819-95-5
EINECS: 243-348-0