N-Chlorophthalimide
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20922G100EA
0
CHF
ACTIAS20922G100
N-Chlorophthalimide
N-Chlorophthalimide
Formula:
C₈H₄ClNO₂ MW: 181.58 g/mol |
MDL Number:
MFCD00023027 CAS Number: 3481-09-2 EINECS: 222-459-8 |