4-Chloro-m-anisidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22644G5EA 0 CHF
ACTIAS22644G5 ACTIAS22644G25 ACTIAS22644G1
4-Chloro-m-anisidine
4-Chloro-m-anisidine
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157.6 g/mol
MDL Number: MFCD00672967
CAS Number: 13726-14-2
UN: 2233
ADR: 6.1,III