4-Bromo-m-anisidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32296G5EA
0
CHF
ACTIAS32296G5
ACTIAS32296G10
4-Bromo-m-anisidine
4-Bromo-m-anisidine
Formula:
C₇H₈BrNO MW: 202.05 g/mol |
MDL Number:
MFCD05664063 CAS Number: 19056-40-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |