5-(Trifluormethyl)-m-anisidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-Amino-5-methoxybenzotrifluorid
, 5-(Trifluormethyl)-3-methoxyanilin
, 3-Amino-5-(trifluormethyl)anisol
, 3-Methoxy-5-(trifluormethyl)anilin
, 5-(Trifluormethyl)-3-anisidin
ACTIAS1596G5EA
0
CHF
ACTIAS1596G100
ACTIAS1596G5
ACTIAS1596G25
5-(Trifluormethyl)-m-anisidin
5-(Trifluormethyl)-m-anisidin
Formel:
C₈H₈F₃NO MW: 191,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00000393 CAS-Nummer: 349-55-3 EINECS: 206-487-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |