3-Methoxy-p-toluidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
5-Amino-2-methylanisole
, 4-Methyl-m-anisidine
, 1-Amino-3-methoxy-4-methylbenzene
, 4-Amino-2-methoxytoluene
, 3-Methoxy-4-methylaniline
ACTIAS33718G5EA
0
CHF
ACTIAS33718G10
ACTIAS33718G5
ACTIAS33718G1
3-Methoxy-p-toluidine
3-Methoxy-p-toluidine
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137.18 g/mol Boiling Pt: 250 °C (1013 hPa) Melting Pt: 58 °C |
MDL Number:
MFCD00025371 CAS Number: 16452-01-0 EINECS: 240-500-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |