3-Fluoro-p-anisidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 3-Fluoro-4-anisidine4-Amino-2-fluoroanisole3-Fluoro-4-methoxyaniline
ACTIAS31263G5EA 0 CHF
ACTIAS31263G5 ACTIAS31263G10
3-Fluoro-p-anisidine
3-Fluoro-p-anisidine
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
MDL Number: MFCD00075040
CAS Number: 366-99-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III