2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)-2-toluidine2-Amino-5-(trifluoromethoxy)toluene4-Trifluoromethoxy-o-toluidine
ACTIAS35213G5EA 0 CHF
ACTIAS35213G5 ACTIAS35213G1 ACTIAS35213G100
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₈H₈F₃NO
MDL Number: MFCD01631541
CAS Number: 86256-59-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III