6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34563G5EA 0 CHF
ACTIAS34563G5 ACTIAS34563G1
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Formula: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
MDL Number: MFCD09832384
CAS Number: 133863-87-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III