2-Bromo-m-toluidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35493G5EA 0 CHF
ACTIAS35493G5 ACTIAS35493G1
2-Bromo-m-toluidine
2-Bromo-m-toluidine
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
MDL Number: MFCD06411367
CAS Number: 54879-20-8