3,5-Dibromoanisole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS25464G25EA 75 CHF
ACTIAS25464G25 ACTIAS25464G5 ACTIAS25464G100
3,5-Dibromoanisole
3,5-Dibromoanisole
Formula: C₇H₆Br₂O
MW: 265.93 g/mol
MDL Number: MFCD02258848
CAS Number: 74137-36-3