1-Naphthylmethylamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
Naphthalin-1-methylamin
, α-Naphtylmethylamin
, 1-Naphthalinmethylamin
, 1-(Aminomethyl)naphthalin
ACTIAS35453G5EA
0
CHF
ACTIAS35453G5
ACTIAS35453G1
1-Naphthylmethylamin
1-Naphthylmethylamin
Formel:
C₁₁H₁₁N MW: 157,22 g/mol Siedepunkt: 92 °C (0,1 mmHg) Melting Pt: 267…269 °C Dichte: 1,0958 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004048 CAS-Nummer: 118-31-0 EINECS: 204-244-0 |