2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20417G25EA
0
CHF
ACTIAS20417G100
ACTIAS20417G25
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₈H₈F₃N MW: 175.15 g/mol Boiling Pt: 108 °C (64 mmHg) |
MDL Number:
MFCD00010297 CAS Number: 3048-01-9 EINECS: 221-258-2 |