1-(2-Methylphenyl)piperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23862G100EA
292
CHF
ACTIAS23862G100
ACTIAS23862G25
1-(2-Methylphenyl)piperazin
1-(2-Methylphenyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ MW: 176,26 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040729 CAS-Nummer: 39512-51-1 EINECS: 254-481-9 UN: 3263 ADR: 8,III |