(Chloromethyl)trimethylsilane
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20115G100EA
0
CHF
ACTIAS20115G100
ACTIAS20115G25
(Chloromethyl)trimethylsilane
(Chloromethyl)trimethylsilane
Formula:
ClH₂CSi(CH₃)₃ MW: 122.67 g/mol Boiling Pt: 98 °C (1013 hPa) Density: 0.8861 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000878 CAS Number: 2344-80-1 EINECS: 219-058-5 |