o-Tolylessigsäure

Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH

Synonyms: (2-Methylphenyl)essigsäure

ACTIAS20669G100EA 0 CHF
ACTIAS20669G100
o-Tolylessigsäure
o-Tolylessigsäure
Formel: (C₆H₄CH₃)CH₂COOH
MW: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 86…87 °C
MDL Number: MFCD00004328
CAS-Nummer: 644-36-0
EINECS: 211-416-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR