(R)-(-)-Mandelsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Gefahr
|
Synonyms:
D-2-Hydroxy-2-phenylethansäure
, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylethansäure
, D(-)-Mandelsäure
, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure
, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure
ACTIAS20123G100EA
64
CHF
ACTIAS20123G100
(R)-(-)-Mandelsäure
(R)-(-)-Mandelsäure
Formel:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa) Melting Pt: 130…132 °C Dichte: 1,341 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: >190 °C |
MDL Number:
MFCD00064251 CAS-Nummer: 611-71-2 EINECS: 210-276-6 |