D(+)-Homoserin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
(R)-(+)-2-Amino-4-hydroxybuttersäure
, (R)-(+)-Homoserin
, H-D-Hser-OH
ACTIAS31501G5EA
0
CHF
ACTIAS31501G5
ACTIAS31501G1
D(+)-Homoserin
D(+)-Homoserin
Formel:
C₄H₉NO₃ MW: 119,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00077786 CAS-Nummer: 6027-21-0 |