(±)-2-Phenylpiperazine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30075G5EA
0
CHF
ACTIAS30075G5
ACTIAS30075G1
(±)-2-Phenylpiperazine
(±)-2-Phenylpiperazine
Formula:
C₁₀H₁₄N₂ MW: 162.23 g/mol |
MDL Number:
MFCD01871362 CAS Number: 5271-26-1 |