DL-Prolin
Synonyms:
(±)-Prolin
, (±)-1,3,4,5-Tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure
, (±)-Pyrrolidin-2-carbonsäure
, H-DL-Pro-OH
, (±)-Azolidin-2-carbonsäure
ACTIAS22281G100EA
0
CHF
ACTIAS22281G100
ACTIAS22281G25
DL-Prolin
DL-Prolin
Formel:
C₅H₉NO₂ MW: 115,13 g/mol Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Melting Pt: 208…210 °C Dichte: 1,38 g/cm³ (22.9 °C) |
MDL Number:
MFCD00005250 CAS-Nummer: 609-36-9 EINECS: 210-189-3 Merck Index: 12,07963 |