4-Hydroxy-3-nitropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 3-Nitro-4-pyridon3-Nitro-4-pyridone3-Nitro-4-pyridinol
ACTIAS21320G100EA 0 CHF
ACTIAS21320G100 ACTIAS21320G25
4-Hydroxy-3-nitropyridine
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Formula: C₅H₄N₂O₃
MW: 140.1 g/mol
MDL Number: MFCD00128874
CAS Number: 5435-54-1