4-Nitropyridin-N-oxid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23352G100EA 206 CHF
ACTIAS23352G100
4-Nitropyridin-N-oxid
4-Nitropyridin-N-oxid
Formel: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Siedepunkt: 397 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 161 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006206
CAS-Nummer: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III