5-Chloro-2-nitropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33125G5EA 0 CHF
ACTIAS33125G5 ACTIAS33125G10 ACTIAS33125G1
5-Chloro-2-nitropyridine
5-Chloro-2-nitropyridine
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158.54 g/mol
MDL Number: MFCD03092916
CAS Number: 52092-47-4