3-Chloro-2-nitropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31387G1EA
0
CHF
ACTIAS31387G1
ACTIAS31387G5
3-Chloro-2-nitropyridine
3-Chloro-2-nitropyridine
Formula:
C₅H₃ClN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00490110 CAS Number: 54231-32-2 |