2-Bromo-4-nitropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21316G1EA 33 CHF
ACTIAS21316G1 ACTIAS21316G5 ACTIAS21316G25
2-Bromo-4-nitropyridine
2-Bromo-4-nitropyridine
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
MDL Number: MFCD03701383
CAS Number: 6945-67-1