2-Methoxy-3-methylpyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24533G100EA
0
CHF
ACTIAS24533G100
ACTIAS24533G25
2-Methoxy-3-methylpyrazin
2-Methoxy-3-methylpyrazine
Formel:
C₆H₈N₂O MW: 124,14 g/mol Siedepunkt: 87 °C (60 mmHg) Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006127 CAS-Nummer: 2847-30-5 EINECS: 220-651-6 |